Acide linoléique 60% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
413195000 413190025
ACRO413195000EA 61.8 EUR InStock
ACRO413195000 ACRO413190025
Acide linoléique 60% tech.
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Point d'ébullition: 229…230 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité