1,5-Hexadiyne 50% dans le pentane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
18720.04 18720.09
18720.04EA 154 EUR InStock
18720.04 18720.09
1,5-Hexadiyne 50% dans le pentane
1,5-Hexadiyne
CAS No.: 628-16-0 Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH Formula Weight: 78.11 Flash Point: -2°(29°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.805 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014924
Formule: C₆H₆
MW: 78,11 g/mol
Densité: 0.805
Point d'éclair: –2 °C (29 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014924
Numéro CAS: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité