Acide acétique solution standardisée 1.0 N
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide éthanoïque
35566.K2EA 39.9 EUR InStock
35566.K2
Acide acétique solution standardisée 1.0 N
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité