Glutaraldéhyde 25% dans l'eau pour microscopie électronique, purifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,5-PentanedialGlutaral
ACRO233280250EA 66.7 EUR InStock
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldéhyde 25% dans l'eau pour microscopie électronique, purifié
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité