Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 1,5-PentanedialGlutaral
ROTH3778.2EA 359 EUR InStock
ROTH3778.2 ROTH3778.1
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >71 °C
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité