Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
23114.01 23114.02
SERA23114.01EA 0 EUR InStock
SERA23114.01 SERA23114.02
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité