Acide oxalique 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Acide éthane dioïque
34287-1LEA 142 EUR InStock
34287-1L
Acide oxalique 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 231-791-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité