Glutaraldéhyde 50% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,5-PentanedialGlutaral
ACRO410960025EA 133 EUR InStock
ACRO410960025 ACRO410960010 ACRO410960100
Glutaraldéhyde 50% (p/p) dans l'eau
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 101,5 °C (740 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,13 g/cm³
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité