Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10500.0E A10500.22 A10500.36
A10500.0EEA 142 EUR InStock
A10500.0E A10500.22 A10500.36
Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
CAS No.: 111-30-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.123 Refractive Index: 1.4210 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Stench Melting Point: ca -21° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 605390 Merck Reference: 14,4472 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00007025
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: ∼–21 °C
Densité: 1.123
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4472
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité