EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: REAGECON
ED20011 ED20015
REGEED20011EA 32.4 EUR InStock
REGEED20011 REGEED20015
EDTA sel disodique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité