Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
23116.01 23116.02
SERA23116.01EA 0 EUR InStock
SERA23116.01 SERA23116.02
Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité