Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
23219.01 23219.02
SERA23219.01EA 0 EUR InStock
SERA23219.01 SERA23219.02
Glutaraldéhyde 8% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité