Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Guanidine chlorhydrate
786-279EA 610 EUR InStock
786-279
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
Guanidinium chlorure
A selection of strong chemicals to aid in the denaturation of proteins. Denaturants, or chaotropes, disrupt water interactions resulting in the solubilization of hydrophobic proteins and peptides. The chaotropes also act on all proteins to unfold them and alter their three-dimensional structure.
Available as a powder or 8M solution
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité