Pompes et groupes de pompage chimie, MZ
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 2860 EUR InStock
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Pompes et groupes de pompage chimie, MZ
Pompe Pompes à vide à membrane
Les groupes de pompage VACUUBRAND répondent à un large éventail d'applications pour le vide ou le transfert de gaz et de vapeurs corrosives dans des laboratoires, en tant qu'alternative aux pompes à palettes et à jet d'eau. Design compact, fonctionnement silencieux. Longue durée de vie, remplacement aisé des membranes et des clapets. Vide exempt d'huile.
  • Grande résistance chimique (pièces internes en PTFE)
  • Débit élevé, même avec une faible pression d'aspiration
  • Lest d'air de série pour le travail avec des condensats
  • Niveau de récupération des solvants proche des 100% avec le condenseur d'émission
  • Réglage manuel aisé
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Modèle MZ 2C NT + 2 AK
Composé de la pompe à membrane chimique MZ 2C NT, du support de pompe, du séparateur côté aspiration (AK) pour la protection contre les particules et les liquides, ainsi que du séparateur côté vide (AK) pour recueillir le condensat des vapeurs de solvant pompées.
Modèle MZ 2C NT + AK + EK
Composé de la pompe à membrane chimique MZ 2C NT, du support de pompe, du séparateur côté aspiration (AK) pour une protection contre les particules et les liquides, ainsi que du condenseur d'émission isolé (EK) pour une récupération efficace des solvants à des fins de protection de l'environnement et de réutilisation.
Modèle MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Ce groupe de pompage partiel permet le fonctionnement synchrone de deux systèmes à vide avec une seule pompe à vide. Composé de la pompe à membrane chimique MZ 2C NT, du support de pompe, du séparateur côté aspiration (AK) pour la protection contre les particules et les liquides. Condenseur d'émission isolé (EK) côté vide pour la récupération efficace des solvants à des fins de protection de l'environnement et de réutilisation. Deux vannes manuelles de réglage et clapets anti-retour pour éviter toute influence d'un poste à l'autre.
Attention: Note: Merci de visiter notre site web pour plus de détails sur la gamme complète des systèmes chimiques Vacuubrand chimie et systèmes synchronisés.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité