Acide chlorhydrique 0.05 mol/l (0.05 N) solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
H20051 H20055
REGEH20051EA 47.5 EUR InStock
REGEH20051 REGEH20055
Acide chlorhydrique 0.05 mol/l (0.05 N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité