Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N)
Fournisseur: Roth Carl
K024.1 K024.2
ROTHK024.1EA 24.9 EUR InStock
ROTHK024.1 ROTHK024.2
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité