Acide acétique 32%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide éthanoïque
20132.364EA 65.8 EUR InStock
20132.364
Acide acétique 32%, TECHNICAL
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Densité: 1,04
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
ONU: 2790
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 32 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité