L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TDS testers, Eutech EcoTestr TDS High / TDS Low
Fournisseur: EUTECH
ECOTDSTESTLOW ECOTDSTESTHIGH
EUTEECOTDSTESTLOWEA 84.9 EUR InStock
EUTEECOTDSTESTLOW EUTEECOTDSTESTHIGH
TDS testers, Eutech EcoTestr TDS High / TDS Low
Compteurs électrochimiques Conductimètres
These waterproof testers come with adjustable TDS factor, allowing users to measure TDS in a wide range of applications. EcoTestr TDS High measures from 0 to 10 ppt, EcoTestr TDS Low measures from 0 to 1990 ppm.
  • Adjustable TDS factor from 0,4 (Low) or 0,5 (High) to 1,0
  • Hold function freezes reading temporarily for ease of recording
  • IP67 waterproof – tester floats on water for easy retrieval
  • Long sensor life – no need to change sensors
  • Transparent protective cap that doubles up as a container for samples or calibration solution
  • Large, upright LCD with
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité