L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide acétique 60%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
7329.1 7329.2
ROTH7329.1EA 0 EUR InStock
ROTH7329.1 ROTH7329.2
Acide acétique 60%
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point d'éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité