N-Lauroylsarcosinate de sodium 30% en solution aqueuse
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3457.0500EA 83.2 EUR InStock
A3457.0500
N-Lauroylsarcosinate de sodium 30% en solution aqueuse
N-Lauroylsarcosinate de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042728
Numéro CAS: 137-16-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/52/2355252.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité