Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥80%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide mercaptoacétique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
88652-250MLEA 35.8 EUR InStock
88652-250ML 88652-1L
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥80%, Supelco®
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)
Formule: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
ONU: 1940
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/91/26837391.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité