Acide oxalique 10% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acide éthane dioïque
35617.K2EA 58.7 EUR InStock
35617.K2 35617.K7
Acide oxalique 10% (p/v) en solution aqueuse
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité