Triméthylamine 33% (p/p) 4.2 M dans l'éthanol, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO270440050EA 626 EUR InStock
ACRO270440050 ACRO270442500 ACRO270440010 ACRO270440250
Triméthylamine 33% (p/p) 4.2 M dans l'éthanol, pur
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C
Densité: 0,75 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 32 to 34 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité