Diméthylamine 26% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO408000010EA 36.8 EUR InStock
ACRO408000010
Diméthylamine 26% (p/p) dans l'eau
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,89 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
ONU: 1160
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 25 to 27 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité