Diméthylamine 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
163670010 163670025 163670100
ACRO163670010EA 41.2 EUR InStock
ACRO163670010 ACRO163670025 ACRO163670100
Diméthylamine 40% en solution aqueuse
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
ONU: 1160
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité