Acide sulfurique 0,25 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09073.1000 1.09073.9010 1.09073.4000
1.09073.1000EA 34.5 EUR InStock
1.09073.1000 1.09073.9010 1.09073.4000
Acide sulfurique 0,25 mol/l (0,5 N) en solution aqueuse, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Acide sulfurique
Merck have introduced into their Titripur® Titrants range packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Stability of product in Titripac packaging: Merck have carried out testing to show that products are stable for 36 months when in use and opened. Please see Technical report in the Related Information tab below.
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité