Acide sulfurique 21,0 - 21,5% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
04077.7020 04077.2000 04077.3000 04077.4000 04077.5020 04077.6020
KRAF04077.7020EA 0 EUR InStock
KRAF04077.7020 KRAF04077.2000 KRAF04077.3000 KRAF04077.4000 KRAF04077.5020 KRAF04077.6020
Acide sulfurique 21,0 - 21,5% pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité