Acide méthanesulfonique 70%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
125620010 125622500 125620050
ACRO125620010EA 89.4 EUR InStock
ACRO125620010 ACRO125622500 ACRO125620050
Acide méthanesulfonique 70%, pur
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
Point de fusion: –54 °C
Densité: 1.35 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité