Acide méthanesulfonique ≥70%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4236.1 4236.2
ROTH4236.1EA 18.9 EUR InStock
ROTH4236.1 ROTH4236.2
Acide méthanesulfonique ≥70%
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
ONU: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité