Acrylamide 30% en solution aqueuse
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA11ACRL4001EA 0 EUR InStock
ICNA11ACRL4001
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité