Acide hydrobromique 47%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 387 EUR InStock
1.00306.0250 1.00306.1000
Acide hydrobromique 47%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité