Acide hydrobromique 47%, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Bromure d'hydrogèneHydrogène bromure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.00307.1000EA 314 EUR InStock
1.00307.1000
Acide hydrobromique 47%, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Acide hydrobromique
Formule: HBr
MW: 80,91 g/mol
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité