Acide hydrobromique 47%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20207.294EA 75.6 EUR InStock
20207.294 20207.460
Acide hydrobromique 47%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 47.0 - 49.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 30 ppm
PO4 + PO3 (as PO4) Max. 2 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité