Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
35599.K2 35599.M4
35599.K2EA 35.4 EUR InStock
35599.K2 35599.M4
Potassium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité