Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Attention
K018.1 K018.2
ROTHK018.1EA 28.5 EUR InStock
ROTHK018.1 ROTHK018.2
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité