Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potasse caustique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.11587.1000EA 65.8 EUR InStock
1.11587.1000
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol, Titripur® solution volumétrique, Supelco®
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité