Potassium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05058.4700 05058.2700 05058.3700
KRAF05058.4700EA 187 EUR InStock
KRAF05058.4700 KRAF05058.2700 KRAF05058.3700
Potassium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) dans le methanol
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité