Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Danger
K017.1 K017.2
ROTHK017.1EA 28.5 EUR InStock
ROTHK017.1 ROTHK017.2
Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité