Potassium hydroxyde 8 mol/l (8 N) dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
380625000 380620020 380620100
ACRO380625000EA 33.5 EUR InStock
ACRO380625000 ACRO380620020 ACRO380620100
Potassium hydroxyde 8 mol/l (8 N) dans l'eau, pur
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Densité: 1.326 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 7.984 to 8.016 N (20°C)
Composition 448 g/l (g KOH/l H20)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité