Acide chlorhydrique 10%
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0710.1 0710.2 0710.3
ROTH0710.1EA 29.9 EUR InStock
ROTH0710.1 ROTH0710.2 ROTH0710.3
Acide chlorhydrique 10%
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité