Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: Caustic soda
S20025 S20021
REGES20025EA 79 EUR InStock
REGES20025 REGES20021
Sodium hydroxyde 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité