Sodium hydroxyde solution standardisée 0.05 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Caustic soda
35623.K2 35623.K7 35623.M4
35623.K2EA 38.9 EUR InStock
35623.K2 35623.K7 35623.M4
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.05 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité