Sodium hydroxyde 0.111 M NaOH (0.111N) solution volumétrique, pour le dosage de l'acidité du lait selon Dornic, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Hydroxyde de sodium
34283-1LEA 107.91 EUR InStock
34283-1L
Sodium hydroxyde 0.111 M NaOH (0.111N) solution volumétrique, pour le dosage de l'acidité du lait selon Dornic, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité