Sodium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
35625.K2 35625.K7 35625.M4
35625.K2EA 39.6 EUR InStock
35625.K2 35625.K7 35625.M4
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité