Acide chlorhydrique 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
1.37312.9025EA 0 EUR InStock
1.37312.9025 1.37312.9950 1.37312.2500
Acide chlorhydrique 25%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. pour production biopharmaceutique, SAFC®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité