Sodium hydroxyde 0.25 M NaOH (0.25N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
31086-1L 31086-5L-VP
31086-1LEA 70.1 EUR InStock
31086-1L 31086-5L-VP
Sodium hydroxyde 0.25 M NaOH (0.25N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité