Sodium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35627.K2 35627.M4
35627.K2EA 35.6 EUR InStock
35627.K2 35627.M4
Sodium hydroxyde solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3266 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité