L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Caustic soda
319503-2L 319503-500ML
319503-2LEA 39.2 EUR InStock
319503-2L 319503-500ML
Sodium hydroxyde 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.010 N
Traceable to NIST SRM complying
Vapor Density >1 (vs air)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité