Acide chlorhydrique 32%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
X896.1 X896.2
ROTHX896.1EA 21.9 EUR InStock
ROTHX896.1 ROTHX896.2
Acide chlorhydrique 32%
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité