Sodium hydroxyde 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.37031.2500 1.37031.9025 1.37031.5000 1.37031.1002 1.37031.9200 1.37031.9208 1.37031.9958
1.37031.2500EA 247 EUR InStock
1.37031.2500 1.37031.9025 1.37031.5000 1.37031.1002 1.37031.9200 1.37031.9208 1.37031.9958
Sodium hydroxyde 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT, SAFC®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acidimetric, NaOH) 0.99 - 1.01 mol/l
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤1.0%
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤30 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤5.0 ppm
Al (Aluminium) ≤10 ppm
Fe (Iron) ≤3 ppm
Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by Production Process
Endotoxins ≤2.0 I.U./ml
Total Aerobic Microbial Count (TAMC) ≤100 CFU/g
Total Combined Yeasts/Moulds Count (TYMC) ≤10 CFU/g
Filtered with 0.2 µm
This product is manufactured from sodium hydroxide pellets Ph. Eur., BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph. Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité